Learn More
OIP106 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-87890-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18429571
  • € 320.00 / 25µL
Description
OIP106 Polyclonal specifically detects OIP106 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OIP106
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
106 kDa O-GlcNAc transferase-interacting protein, KIAA1042OGT(O-Glc-NAc transferase)-interacting protein 106 KDa, OIP106OGT(O Glc NAc transferase) interacting protein 106 KDa, trafficking kinesin-binding protein 1, trafficking protein, kinesin binding 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
22906
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
TRAK1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ELEDKYAECMEMLHEAQEELKNLRNKTMPNTTSRRYHSLGLFPMDSLAAEIEGTMRKELQLEEAESPDITHQKRVFETVRNINQVVKQRSLTPSPMNIPGSNQSSAMNSLLSSCVSTPRSSFYGSDIGNVVLDNKTNSIILET
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Certificates
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only