Learn More
Olfactory Marker Protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97032-100ul
Product Code. 18670302
  • € 326.00 / 100µL
Description
Olfactory Marker Protein Polyclonal antibody specifically detects Olfactory Marker Protein in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Olfactory Marker Protein
Polyclonal
ELISA 1:1000-1:2000
olfactory marker protein, Olfactory neuronal-specific protein
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Olfactory Marker Protein (Uniprot#: P47874; Met1-Leu163)
100 μg
Olfactory
4975
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA
Unconjugated
0.2 μm filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt