Learn More
Omeprazole Sodium, LoGiCal
Artikelnummer. 30458856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30458856 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30458856 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3011.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Analyte or Component Names Omeprazole Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Solution Type Neat
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC Name sodium;5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide;hydrate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 385.41
Quantity 10 mg
Formula Weight 385.1072 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.