Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Product Code. 15865314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Endcapped:
Adjustable
Fixed
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15865314
missing translation for 'mfr': Diba 006ESFE06
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Tekniske data
Endcapped Fixed
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 6.6 mm
Type Liquid Chromatography Column
Length (Metric) 9 cm
Material PTFE
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.