Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Product Code. 15865294
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15865294
missing translation for 'mfr': Diba 006ERG2510
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mix and match your Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Column lengths while using your existing endpieces for ultimate flexibility
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Specifikationer
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 25 mm
Type Liquid Chromatography Column
Length (Metric) 100 mm
Material Glass
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.