Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Product Code. 15805294
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Product Code. 15805294
missing translation for 'mfr': Diba 006ERG1510
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Mix and match your Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Column lengths while using your existing endpieces for ultimate flexibility
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Spécification
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 15 mm
Type Liquid Chromatography Column
Length (Metric) 100 mm
Material Glass
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.