Description
- Manufactured from virgin polypropylene.
- Strict quality standards (ISO 9001 and ISO 13485) are followed at every step of the process, from RD to production and delivery.
- The tips are manufactured in ISO 8 classified cleanroom conditions to avoid any contamination and are certified and tested for DNase, RNase, human DNA and endotoxins.
- Presterilized tips are also available for laboratory work where purity requirements are of critical importance and are released for sale once they have fulfilled the test requirements.
Spécification
Spécification
| Volume (Metric) | 200 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Transparent |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Format | Rack, 10 x 96 |
| Tip Style | Ergonomic |
| For Use With (Equipment) | Sartorius |
| Material | Polypropylene |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?