missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OR6N2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-83340-0.1ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
OR6N2 Polyclonal specifically detects OR6N2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| OR6N2 | |
| Polyclonal | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 81442 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| olfactory receptor 6N2, Olfactory receptor OR1-23, olfactory receptor, family 6, subfamily N, member 2, OR1-23 | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human OR6N2 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur