Learn More
Orcein Staining, Pure, Fisher Chemical
Product Code. 10449180 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10449180 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10449180 Supplier Fisher Chemical Supplier No. O/0300/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Especificaciones
CAS 1400-62-0
Molecular Formula C28H24N2O7
MDL Number 62310
InChI Key VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
IUPAC Name 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dione
Molecular Weight (g/mol) 500.507
PubChem CID 5386447
Formula Weight 500.51g/mol
Packaging Glass Jar
Color Brown/Red
Quantity 5 g
Physical Form Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orcein
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Harmful if swallowed.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.