missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (ODC1/487), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-47837PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Spécification
| Ornithine Decarboxylase | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1 | |
| Recombinant human Ornithine Decarboxylase protein (Uniprot: P11926) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 4953 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ODC1/487 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu