Läs mer
Läs mer
Orosomucoid 2 Antibody (959445) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB9306X
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Orosomucoid 2 Monoclonal antibody specifically detects Orosomucoid 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| Orosomucoid 2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 959445 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| AGP 2, AGP2, AGP2alpha-1-acid glycoprotein 2, AGP-B, AGP-B', alpha-1-acid glycoprotein, type 2, OMD 2, orosomucoid 2, orosomucoid-2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ORM-2, Met1-Glu201, Accession # P19652 | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology, Immunology | |
| 5005 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering