Learn More
OSBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen OSBP1
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18170859
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-47342
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18678765
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-47342-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
OSBP1 Polyclonal specifically detects OSBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
OSBP1
Polyclonal
Rabbit
Lipid and Metabolism
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
5007
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SYFSRDVARKVTGEVTDPSGKVHFALLGTWDEKMECFKVQPVIGENGGDARQRGHEAEESRVMLWKRNPLPKNAE
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
OSBP1oxysterol-binding protein 1, oxysterol binding protein
OSBP
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt