Learn More
Oseltamivir phosphate, MedChemExpress
Product Code. 16407236
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16407236 100 mg 100mg
16451826 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16407236 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Spezifikation
Chemical Name or Material Oseltamivir phosphate
CAS 204255-11-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H31N2O8P
Quantity 100 mg
Synonym GS 4104
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=C[C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)NC(C)=O)OC(CC)CC.OP(O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 410.4
Formula Weight 410.4
Percent Purity 98.18%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.