missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Osteopontin/OPN Antibody (rOSP/8856), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24112IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Osteopontin/OPN Monoclonal antibody specifically detects Osteopontin/OPN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Osteopontin/OPN | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| BNSP, Bone sialoprotein 1, MGC110940, Nephropontin, osteopontin, secreted phosphoprotein 1bone sialoprotein I, early T-lymphocyteactivation 1), secreted phosphoprotein-1 (osteopontin, bone sialoprotein), SPP-1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, uropontin | |
| Recombinant full-length rat Osteopontin/OPN protein | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia | |
| 6696 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rOSP/8856 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido