Learn More
OSTF1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-50036H
Product Code. 18548262
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
OSTF1 Polyclonal antibody specifically detects OSTF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OSTF1
Polyclonal
Western Blot
FLJ20559, OSFSH3P2bA235O14.1, osteoclast stimulating factor 1, osteoclast-stimulating factor 1
The immunogen for this product maps to a region between residue 50 and 100 of human Osteoclast Stimulating Factor 1 using the numbering given in entry NP_036515.4 (GeneID 26578).
0.1 mL
Signal Transduction
26578
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
HRP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt