Learn More
OTUD4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35511-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30230615
  • € 550.00 / 100µL
Description
OTUD4 Polyclonal antibody specifically detects OTUD4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OTUD4
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
DKFZp434I0721, HIV-1 induced protein HIN-1, HIV-1-induced protein HIN-1, HSHIN1, KIAA1046HIN1DUBA6, OTU domain containing 4, OTU domain-containing protein 4
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-500 of human OTUD4 (NP_001096123.1).,, Sequence:, LKSKQAQQKRDYSIAAGLQYEVGDKCQVRLDHNGKFLNADVQGIHSENGPVLVEELGKKHTSKNLKAPPPESWNTVSGKKMKKPSTSGQNFHSDVDYRGPKNPSKPIKAPSALPPRLQHPSGVRQHAFSSHSSGSQSQKFSSEHKNLSRTPSQIIRKPDRERVEDFDHTSRESNYFGLSPEERREKQAIEESRLLYEIQNRDEQAFPALSSSSVNQSASQSSNPCVQRKSSHVGDRKGSRRRMDTEERKDKDSIHGHSQLDKRPEPSTLENITDDKYATVSSPSKSKKLECPSPAEQKPAE
100 μL
Cancer
54726
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato