Learn More
Thermo Scientific™ D3-14, A3-1 and A6 Wide Gel Electrophoresis System Wall Comb, 1 Tooth
Product Code. 11997585
Click to view available options
Teeth Count:
25 (1X)
50 (2X)
Thickness (Metric) Teeth:
1 mm
1.5 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 11997585
Brand: Thermo Scientific™ D3MT2C
Only null left
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These microwell and wall combs are heavy-duty, one-piece units for use with the D3-14, A3-1 and A6 wide gel electrophoresis systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Ordering Information:
Cat. Nos. D3-MTC, -MTD, -MT2C and -MT2D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs
Customized combs are available (Order SKU # XCM). Please contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Microwell comb
For Use With (Equipment) Owl™ D3-14, A3-1 and A6 Wide Gel Electrophoresis System
Type Comb
Teeth Count 50 (2X)
Thickness (Metric) Teeth 1 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato