Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts
Beskrivelse
Choose from various Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts, including UVT gel tray, gaskets and external caster. For use with the Owl D3-14 System.
- UVT gel tray incorporates gasketed end gates which provide a leakproof seal without tape
- Comb slots are positioned to enable up to 12 sample sets on the same gel
Tekniske data
Tekniske data
| Description | EasyCast™ gasketed UVT Gel Tray |
| For Use With (Equipment) | Owl™ D3 Series Horizontal Electrophoresis System |
| Product Line | Owl |
| Type | Gel Tray |
| Length (Metric) | 14 cm |
| Width (Metric) | 23 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?