Learn More
Oxcarbazepine, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Artikelnummer. 30463816
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30463816 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30463816 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMOXC17511LA
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Oxcarbazepine, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Analyte or Component Names Oxcarbazepine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C15 H12 N2 O2
Concentration 1 mg/mL
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC Name 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepine-11-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Quantity 1 mL
Formula Weight 252.0899 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.