Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Sabouraud Dextrose Broth Bottled Media
Product Code. 12766899
Change view
Click to view available options
Fill Weight:
10.0 to 10.3 g
100-101.5g
9.5 to 10.5 g
Format:
100 mL DIN bottle
Poured Tube
Universal Bottle
Quantity:
10/Pk.
24/Pk.
50/Pk.
Unit Size:
Each
Pack of 24
Pack of 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Fill Weight Format Quantity unitSize
12766899 100-101.5g 100 mL DIN bottle 10/Pk. Each
10045972 10.0 to 10.3 g Universal Bottle 24/Pk. Pack of 24
15249487 9.5 to 10.5 g Poured Tube 50/Pk. Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12766899 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. BO0283M
Confidently perform sterility testing and/or determining the fungistatic activity of pharmaceutical products with this broth.
A non-selective broth for confidently performing sterility testing and/or determining the fungistatic activity of pharmaceutical products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Straw
Content And Storage 2 to 25°C
Format 100 mL DIN bottle
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Broth
Fill Weight 100-101.5g
Packaging Type 10 DIN bottles with wide septum, injectable closures in a correx box.
Quantity 10/Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.