Learn More
Oxybutynin Hydrochloride EP Impurity B, Mikromol™
Description
Oxybutynin Hydrochloride EP Impurity B
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin) |
| CAS | 14943-53-4 |
| Analyte or Component Names | 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C22 H25 N O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Oxybutynin Hydrochloride Imp. B (EP), Oxybutynin Imp. B (EP), 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Diphenyl Analogue of Oxybutynin, Oxybutynin Hydrochloride Impurity B, Oxybutynin Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H25NO3/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5-10,13-16,25H,3-4,17-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 4-(diethylamino)but-2-ynyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?