Learn More
P-Selectin/CD62P Antibody (Psel.KO.2.7), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-65392PCP
Produktkod. 18074994
  • € 573.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
P-Selectin/CD62P Monoclonal specifically detects P-Selectin/CD62P in Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Feline, Goat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
P-Selectin/CD62P
Monoclonal
PerCP
P16109
SELP
P-selectin transfected 300.19 cells.
0.1 mL
Primary
NB100-65392 recognizes the P-Selectin cell surface antigen, a 140kD glycoprotein. P-Selectin is expressed by activated platelets and endothelial cells, and plays an important role in adhesive processes between leucocytes and endothelial cells.
Store at 4C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Psel.KO.2.7
Flow Cytometry
CD62P antigen, FLJ45155, PADGEMantigen CD62), selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62)
Mouse
Protein G purified
RUO
6403
Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Feline, Goat, Sheep
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only