missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p120-catenin Antibody (CTNND1/4383R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08618AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| p120-catenin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN | |
| Recombinant fragment (around aa900-1,000) of human p120-catenin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O60716) | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 1500 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CTNND1/4383R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido