Learn More
p18INK4c/CDKN2C Antibody (OTI2E1), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-73185B
Código de producto. 18143056
  • € 751.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
p18INK4c/CDKN2C Monoclonal specifically detects p18INK4c/CDKN2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
p18INK4c/CDKN2C
Monoclonal
Biotin
PBS with 0.05% Sodium Azide
CDKN2C
Full length recombinant protein of human p18INK4c/CDKN2C (NP_001253) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG2b
Western Blot
OTI2E1
Western Blot
CDK6 inhibitor p18, CDKN6, cyclin-dependent inhibitor, cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C, Cyclin-dependent kinase 6 inhibitor, cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4), INK4Ccyclin-dependent kinase 6 inhibitor p18, p18, p18-INK4C, p18-INK6
Mouse
Affinity Purified
Cell Cycle and Replication
1031.0
Store at 4°C in the dark.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado