Learn More
p38 gamma/SAPK3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 593.00
Specifications
Antigen p38 gamma/SAPK3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18142879
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-38729
0.1 mL
€ 593.00
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18668485
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-38729-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
p38 gamma/SAPK3 Polyclonal specifically detects p38 gamma/SAPK3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
p38 gamma/SAPK3
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
EC 2.7.11, ERK3, ERK-6, ERK6MAPK 12, Extracellular signal-regulated kinase 6, MAP kinase 12, MAP kinase p38 gamma, mitogen-activated protein kinase 12, mitogen-activated protein kinase 3, Mitogen-activated protein kinase p38 gamma, P38GAMMA, PRKM12, SAPK-3, SAPK3EC 2.7.11.24, Stress-activated protein kinase 3
MAPK12
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P53778
6300
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FKGSDHLDQLKEIMKVTGTPPAEFVQRLQSDEAKNYMKGLPELEKKDFASILTNASPLAV
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt