Learn More
p53 Antibody (TP53/7082R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 310.00 - € 553.00
Specifications
Antigen p53
Clone TP53/7082R
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18644874
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-20259-20ug
20 μg
€ 310.00
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
18627374
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-20259-100ug
100 μg
€ 553.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
p53
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, HIF Target Genes, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, p53 Pathway, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
10mM PBS with 0.05% BSA
7157
IgG κ
Protein A or G purified
TP53/7082R
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53
Recombinant human full-length p53 protein
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt