missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p53 Monoclonal Antibody (OTI2E4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502783S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
| p53 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P04637 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7157 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI2E4 | |
| Unconjugated | |
| Tp53 | |
| Antigen NY-CO-13; bbl; BCC7; bfy; bhy; cellular tumor antigen p53; Cys 51 Stop; EGK_08142; FLJ92943; HGNC11998; I79_002739; LFS1; Li-Fraumeni syndrome; mutant p53; mutant tumor protein 53; OTTMUSP00000006194; p44; p53; p53 cellular tumor antigen; p53 protein; p53 tumor suppressor; p53 tumor suppressor phosphoprotein; phosphoprotein p53; Tp53; tp53.L; transformation related protein 53; transformation-related protein 53; Trp248; Trp53; tumor protein 53; tumor protein p53; tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome); tumor protein p53 L homeolog; tumor suppressor p53; tumor suppressor p53 phosphoprotein; tumor suppressor protein p53; tumor supressor p53; Tumour Protein p53; XELAEV_180196761mg; Xp53; Xrel3 | |
| Full length human recombinant protein of human TP53 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido