Learn More
PA28 Activator gamma Subunit/PSME3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-00356-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18661869
  • € 326.00 / 100µL
Description
PA28 Activator gamma Subunit/PSME3 Polyclonal antibody specifically detects PA28 Activator gamma Subunit/PSME3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PA28 Activator gamma Subunit/PSME3
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 4-8 uL/mg of lysate
11S regulator complex gamma subunit, 11S regulator complex subunit gamma, Activator of multicatalytic protease subunit 3, Ki, Ki antigen, PA28g, PA28gamma, PA28-gamma, PA28GKi nuclear autoantigen, proteasome (prosome, macropain) activator subunit 3 (PA28 gamma; Ki), Proteasome activator 28 subunit gamma, proteasome activator 28-gamma, proteasome activator complex subunit 3, REG-gamma
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PA28 Activator gamma Subunit/PSME3 (Accession#: P61289-1; Met1-Tyr254)
100 μg
Core ESC Like Genes, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Stem Cell Markers, Ubiquitin Proteasome Pathway
10197
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado