Få mere at vide
PAAF1 Antibody (OTI1F11), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73214B
Produktkode 18173066
  • € 751.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PAAF1 Monoclonal specifically detects PAAF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PAAF1
Monoclonal
Biotin
PBS with 0.05% Sodium Azide
PAAF1
Full length recombinant protein of human PAAF1 (NP_079431) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
80227.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1F11
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
FLJ11848, PAAF, proteasomal ATPase-associated factor 1, Protein G-16, Rpn14, WD repeat domain 71, WD repeat-containing protein 71, WDR71
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse
IgG2b
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.