Learn More
PABP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200081527 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18201991 100 μL 100µL
18679596 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18201991 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP257869
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
PABP Polyclonal specifically detects PABP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen PABP
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Formulation PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias PAB1polyadenylate-binding protein 1, PABP, PABP-1, PABP1poly(A) binding protein, cytoplasmic 2, PABPC2, PABPL1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1, Poly(A)-binding protein 1, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 2
Gene Symbols PABPC1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:QTQNRAAYYPPSQIAQLRPSPRWTAQG
Purification Method Affinity Purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 26986
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.