Learn More
PACAP/ADCYAP1 Antibody (zelminemab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28879JF669
Product Code. 30169529
  • € 419.00 / 0.10mL
Description
PACAP/ADCYAP1 Monoclonal antibody specifically detects PACAP/ADCYAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PACAP/ADCYAP1
Monoclonal
Janelia Fluor 669
adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary), PACAPMGC126852, pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide
PAC1
0.1 mL
Signal Transduction
116
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
zelminemab
50mM Sodium Borate
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Content Correction
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado