Learn More
Alfa Aesar™ PACAP-Related Peptide (1-29), Rat
For cellular and molecular biology applications
Merk:  Alfa Aesar™ J66839.|D
Overige gegevens : Gewicht : 0.00001kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448359
  • € 236.00 / 0.50 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
3361.86
Rat
Solid
RUO
PRP
HPLC
0.5mg
Asp-Val-Ala-His-Glu-Ile-Leu-Asn-Glu-Ala-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Asp-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Tyr-Leu-Gln-Ser-Met-Val-Ala
-30° to -10°C
PACAP-Related Peptide (1-29), rat