Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ U and M Range Plastic Bottles
Product Code. 10480235
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
2500 mL
Quantity:
60
72
90
132
135
180
216
Unit Size:
Pack of 132
Pack of 135
Pack of 180
Pack of 216
Pack of 60
Pack of 72
Pack of 90
Product Code. 10480235
Brand: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103555
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Provides solutions tailored to your precise requirements. Verenigde Kunststof Bedrijven™ U and M Range Plastic Bottles have a rectangular shape for comfortable handling, as well as an extensive labeling area. Caps not included; sold separately.
  • HDPE bottles
  • Food-grade
  • Rectangular shape
  • Comfortable customer friendly design
  • Extensive labelling area
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Narrow and wide neck finish
Caps Not Included.
Specifications
Capacity (Metric) 1000 mL
Color Natural
Dimensions (L x W x H) 124.5 x 90 x 130 mm
Material HDPE
Packaging cardboard box
Quantity 132
Weight (Metric) 60 gr
Neck Finish DIN 80
Volume (Metric) Brim 1132 ml
Mouth Wide
Shape Rectangular
Product Type Wide Mouth Bottle
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.