missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PACSIN3 Monoclonal Antibody (OTI1E1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | PACSIN3 |
|---|---|
| Clone | OTI1E1 |
| Concentration | 0.65 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17576421
|
Origene Technologies
TA502260S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17556421
|
Origene Technologies
TA502260 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
PACSIN3 Monoclonal antibody specifically detects PACSIN3 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpezifikation
| PACSIN3 | |
| 0.65 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Primary |
| OTI1E1 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts