missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PADI4 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-97309C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PADI4 Polyclonal antibody specifically detects PADI4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PADI4 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 650 | |
| HL-60 PAD, PADI5PADI-H protein, PADPAD4, PDI4, PDI5EC 3.5.3.15, peptidyl arginine deiminase, type IV, peptidyl arginine deiminase, type V, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV, protein-arginine deiminase type-4 | |
| A synthetic peptide made to an internal portion of the human PAD4 protein (between residues 200-250) [UniProt Q9UM07] | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 23569 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur