Learn More
PADI4 Antibody (OTI5C10), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73228JF646
Product Code. 18168205
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
PADI4 Monoclonal specifically detects PADI4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PADI4
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
PADI4
Full length recombinant protein of human PADI4 (NP_036519) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI5C10
Western Blot, Immunohistochemistry
HL-60 PAD, PADI5PADI-H protein, PADPAD4, PDI4, PDI5EC 3.5.3.15, peptidyl arginine deiminase, type IV, peptidyl arginine deiminase, type V, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV, protein-arginine deiminase type-4
Mouse
Affinity Purified
Lipid and Metabolism
23569.0
Store at 4°C in the dark.
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.