Learn More
TRIM46 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 30298-1-AP-150UL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30236334
  • € 410.00 / 150µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
The TRIM46 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM46. This antibody recognizes mouse, rat, human antigen. The TRIM46 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
TRIM46
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
80128
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
800 μg/mL
FLJ23229; GENEY; TRIFIC
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
83 kDa
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.