Learn More
PAFAH Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 15526-1-AP-150UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16864734
  • € 410.00 / 150µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PLA2G7 encodes a protein that is a secreted enzyme that catalyzes the degradation of platelet-activating factor to biologically inactive products. Defects in this gene are a cause of platelet-activating factor acetylhydrolase deficiency.
Specifica
Specifica
PAFAH
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G7
Group VIIA phospholipase A2, gVIIA PLA2, LDL PLA(2), LDL PLA2, Lp-PLA2, PAF 2 acylhydrolase, PAF acetylhydrolase, PAFAH, PAF-AH, PLA2G7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27226, 7941
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q13093, Q60963
Pla2g7
PAFAH Fusion Protein Ag7227
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato