missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAG608 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals H00064393-D01P
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PAG608 Polyclonal antibody specifically detects PAG608 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| PAG608 | |
| Polyclonal | |
| PBS (pH 7.4) | |
| FLJ31683, p53-activated gene 608 protein, WIG1matrin type 3, zinc finger, matrin-type 3 | |
| ZMAT3 (NP_071915.1, 1 a.a. - 289 a.a.) full-length human protein. MILLQHAVLPPPKQPSPSPPMSVATRSTGTLQLPPQKPFGQEASLPLAGEEELSKGGEQDCALEELCKPLYCKLCNVTLNSAQQAQAHYQGKNHGKKLRNYYAANSCPPPARMSNVVEPAATPVVPVPPQMGSFKPGGRVILATENDYCKLCDASFSSPAVAQAHYQGKNHAKRLRLAEAQSNSFSESSELGQRRARKEGNEFKMMPNRRNMYTVQNNSAGPYFNPRSRQRIPRDLAMCVTPSGQFYCSMCNVGAGEEMEFRQHLESKQHKSKVSEQRYRNEMENLGYV | |
| 0.1 mg | |
| Cancer | |
| 64393 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| NP_071915.1 | |
| Rabbit | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto