Learn More
PAK1 interacting protein 1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-77292R
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PAK1 interacting protein 1 Polyclonal antibody specifically detects PAK1 interacting protein 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| PAK1 interacting protein 1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| bA421M1.5, FLJ20624, hPIP1WD repeat-containing protein 84, MAK11, p21-activated protein kinase-interacting protein 1, PAK1 interacting protein 1, PIP1PAK/PLC-interacting protein 1, RP11-421M1.5, WDR84PAK1-interacting protein 1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 290 and 340 of human PAK/PLC-interacting protein 1 (WD repeat protein 84) using the numbering given in entry NP_060376.2 (GeneID 55003). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 55003 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto