Learn More
PAK2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 178.00
Specifications
Antigen PAK2
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18566650
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-76720-0.025mg
0.025 mg
€ 178.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PAK2 Polyclonal specifically detects PAK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
PAK2
Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
Protein Kinase
PBS with 0.02% Sodium Azide
EC 2.7.11, gamma-PAK, p21 (CDKN1A)-activated kinase 2, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2, p21-activated kinase 2, p58, PAK-2, PAK65EC 2.7.11.1, PAKgamma, S6/H4 kinase, serine/threonine-protein kinase PAK 2
PAK2
IgG
Affinity Purified
58 kDa
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
NP_002568
5062
Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human PAK2. The immunogen is located within amino acids 440 - 490 of PAK2. Amino Acid Squence: IATNGTPELQNPEK
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt