Learn More
PAK7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 540.75
Specifications
Antigen PAK7
Dilution Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18454301
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-89609-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18258407
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-89609
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 572.00
€ 540.75 / 0.10mL
Save € 31.25
5% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
PAK7 Polyclonal specifically detects PAK7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
PAK7
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA1264MGC26232, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 7, p21(CDKN1A)-activated kinase 7, p21-activated kinase 5, p21-activated kinase 7, PAK-5, PAK5p21CDKN1A-activated kinase 7, PAK-7, protein kinase PAK5, serine/threonine-protein kinase PAK 7, serine/threonine-protein kinase PAK7
PAK5
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Breast Cancer, Cancer, GPCR, Protein Kinase
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
57144
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KPSEYSDLKWEYQRASSSSPLDYSFQFTPSRTAGTSGCSKESLAYSESEWGPSLDDYDRRPKSSYLNQTSPQPTMRQRSRSGSGLQEPMMPFGASAFKTHPQGHSYNSYTYPRLSEPTMCIPKVDYDRAQMVLSP
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.