Learn More
Palladin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 572.00
Specifications
Antigen Palladin
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18204913
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58731
100 μL
€ 572.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18681928
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58731-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Palladin Polyclonal specifically detects Palladin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
Palladin
Polyclonal
Rabbit
Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
CGI151, CGI-151, FLJ22190, FLJ38193, KIAA0992FLJ39139, MYN, myoneurin, palladin, palladin, cytoskeletal associated protein, PNCA1, Sarcoma antigen NY-SAR-77, SIH002FLJ61376
PALLD
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
23022
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:NCSYESMGESNNDHFQHFPPPPPILETSSLELASKKPSEIQQVNNPELGLSRAALQMQFNAAERETNGVHPSRGVNGLINGKANSNKSLPTP
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt