Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 5% on carbon, Type 87L, nominally 50% water wet
Merk:  Alfa Aesar™ H33434.18
Overige gegevens : Gewicht : 0.05000kg
Aantal 50g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448465
  • € 262.00 / 50 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-05-3
106.42
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Specificatie
Palladium
7440-05-3
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Gray
5% on carbon, Type 87L, nominally 50% water wet
Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Powder
50g