Learn More
Pallidin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-37913-100ul
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 30230958
  • € 550.00 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Pallidin Polyclonal antibody specifically detects Pallidin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Pallidin
Polyclonal
Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA
PALLID, pallid (mouse) homolog, pallidin, Pallid protein homolog, pallidin, pallidin homolog (mouse), PAsyntaxin 13 binding protein 1, Syntaxin 13-interacting protein, syntaxin 13-interacting protein pallid
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-170 of human Pallidin (NP_036520.1).,, Sequence:, MSVPGPSSPDGALTRPPYCLEAGEPTPGLSDTSPDEGLIEDLTIEDKAVEQLAEGLLSHYLPDLQRSKQALQELTQNQVVLLDTLEQEISKFKECHSMLDINALFAEAKHYHAKLVNIRKEMLMLHEKTSKLKKRALKLQQKRQKEELEREQQREKEFEREKQLTARPAK
100 μL
Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
26258
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.