Learn More
Invitrogen™ Pallidin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA518159
Código de producto. 11306133
  • € 520.00 / 100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This antibody is predicted to react with bovine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.
The aquaporins are a family of water-selective membrane channels. This gene encodes a member of a subset of aquaporins called the aquaglyceroporins. This protein allows passage of a broad range of noncharged solutes and also stimulates urea transport and osmotic water permeability. This protein may also facilitate the uptake of glycerol in hepatic tissue. The encoded protein may also play a role in specialized leukocyte functions such as immunological response and bactericidal activity. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pallidin
Polyclonal
Unconjugated
BLOC1S6
biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6; biogenesis of lysosomal organelles complex-1, subunit 5, pallidin; biogenesis of lysosomal organelles complex-1, subunit 6, pallidin; biogenesis of lysosome-related organelles complex 1 subunit 6; biogenesis of organelles complex-1, subunit 6, pallidin; BLOC-1; BLOC-1 subunit 6; Bloc1s6; BLOS6; HPS9; P2; PA; PALLID; Pallid protein; pallid protein homolog; Pallidin; pallidin homolog; PLDN; Stx13bp1; syntaxin 13 binding protein 1; Syntaxin 13-interacting protein; syntaxin 13-interacting protein pallid
Goat
Ammonium sulfate precipitation
RUO
26258
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9UL45
BLOC1S6
Synthetic peptide sequence (EREKQLTARPAKRM) corresponding to the C-terminus amino acids of PLDN (aa 159-172).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado