Learn More
PALS1/MPP5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 590.10
Specifications
Antigen PALS1/MPP5
Dilution Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18633399
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-68812-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18651809
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-68812
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 100µL
Save € 33.90
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PALS1/MPP5 Polyclonal antibody specifically detects PALS1/MPP5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
PALS1/MPP5
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
MAGUK p55 subfamily member 5, membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5), PALS1FLJ12615, stardust
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: INSGKICLLSLRTQSLKTLRNSDLKPYIIFIAPPSQERLRALLAKEGKNPKPEELREIIEKTREMEQNNGHYFDTAI
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
64398
IgG
Protein A purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt