Learn More
Pamicogrel, MedChemExpress
Description
Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Specifications
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Pamicogrel |
| CAS | 101001-34-7 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H24N2O4S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | KBT3022 |
| Solubility Information | DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 448.53 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?