missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ PAMP-12 (human, porcine)
GREENER_CHOICE

Product Code. 18758649
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18758649

Brand: Tocris Bioscience™ 6551/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Potent MRGPRX2 agonist

PAMP-12 (human, porcine) is a potent endogenous peptide agonist of Mas related GPR X2 (MRGPRX2, EC50 = 57.2 nM). Corresponds to amino acids 9 to 20 of proadrenomedullin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 196305-05-2
Content And Storage Store at -20°C
Molecular Weight (g/mol) 1618.95
Quantity 1 mg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt