Learn More
pan Actin Antibody (5J11), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-25142F
Product Code. 18142765
  • € 581.00 / 0.10mL
Description
pan Actin Monoclonal specifically detects pan Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
pan Actin
Monoclonal
FITC
PBS with 0.05% Sodium Azide
ACTA1
An Actin preparation derived from bovine brain.
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers
58
Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Equine
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
5J11
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
ACTA, actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, alpha-actin-1, ASMA, CFTD, CFTDM, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
This antibody recognizes all six isotypes of Actin.
Store at 4C in the dark.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato